Merck
R5776
Sigma-Aldrich
20 well tube rack
blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
詳細
Autoclavable
特徴
Holds 20 x 1-2 mL tubes
Holds 20 x 10 mm tubes
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS4284A
Heathrow Scientific
サイズ
211x90x50 mm
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These racks for 1.5-2.0 mL tubes slide together on both sides to permit the user to attach several for larger experiments. They feature an innovative "hold-it" finger slot on the front, and internal ribbing for stability.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)