Merck
CLS6798410D
Corning® stirrer with digital display
AC/DC input 230 V AC (CEE7-7 plug), plate L × W 5 in. × 7 in.
別名:
マグネティックスターラー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103803
NACRES:
NB.73
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 6798-410D
利用可能性
not available in USA, Canada and EU
パラメーター
60-1150 rpm speed
プレートL × W
5 in. × 7 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Digital LED stir speed display indicates when set speed has been reached
  • Microprocessor maintains consistent and repeatable stir speed settings
  • Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
  • Small footprint and low profile
  • Meets UL and cUL standards
For use in Asia, Africa, and Australia.
その他情報
individual units are not routinely calibrated, rpm speeds are approximate only
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)