安全性情報
MABC196
Sigma-Aldrich
抗キチナーゼ-3様タンパク質1(YKL-40)抗体、クローンmAY
clone mAY, from mouse
別名:
Chitinase-3-like protein 1, 39 kDa synovial protein, Cartilage glycoprotein 39, CGP-39, GP-39, hCGP-39, YKL-40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
mAY, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHI3L1(1116)
詳細
YKL-40(キチナーゼ-3様タンパク質1、ヒト軟骨糖タンパク質39)は、グリコシル加水分解酵素18(GH18)ファミリーに属する分泌性糖タンパク質です。主に、軟骨細胞、活性化マクロファージ、および肝細胞に見られます。YKL-40の詳細な生物学的機能はまだ不明ですが、最近の研究によりYKL-40は細胞分化と炎症において重要な役割を果たすことが示唆されています。YKL-40は、炎症性疾患または癌の患者の血清で上昇します。また、これらの症状に対する将来有望なバイオマーカーとしての研究が進んでいます。
免疫原
ヒトキチナーゼ-3様タンパク質1(YKL-40)に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗キチナーゼ-3様タンパク質1(YKL-40)抗体、クローンmAYは、キチナーゼ-3様タンパク質1(YKL-40)の検出において、ウェスタンブロッティング、IHC、活性アッセイでの使用が検証されています。
免疫細胞染色:この抗体は、独立した研究所において、U87細胞中のキチナーゼ-3様タンパク質1(YKL-40)を検出しました(このタンパク質は腫瘍血管新生管の形成と発達を阻害します(Faibish, M., et al. (2011).Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.))。
活性アッセイ:この抗体は、独立した研究所において、キチナーゼ-3様タンパク質1を中和アッセイで中和しました(Faibish, M., et al. (2011).Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.)。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
発生シグナル伝達
品質
MG-63条件培地においてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのMG-63条件培地中のキチナーゼ-3様タンパク質1(YKL-40)を検出できます(このタンパク質は腫瘍血管新生管の形成と発達を阻害します(Faibish, M., et al. (2011).Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.))。
ターゲットの説明
約42 kDa、実測
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、PBS緩衝液に溶解(保存剤無添加)。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
MG-63条件培地
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABC196:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A YKL-40-neutralizing antibody blocks tumor angiogenesis and progression: a potential therapeutic agent in cancers.
Faibish, Michael, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, 10, 742-751 (2011)
Jon P Joelsson et al.
ALTEX, 36(4), 634-642 (2019-06-19)
Mechanical ventilation (MV) is a life-saving therapy for critically ill patients, alleviating the work of breathing and supporting adequate gas exchange. However, MV can cause ventilator induced lung injury (VILI) by baro/volu- and atelectrauma, even lead to acute respiratory distress
Wing Yan Yu et al.
Stem cells and development, 24(5), 624-639 (2014-10-18)
A growing body of evidence has revealed that stem-like cells in the posterior limbus of the eye between the corneal endothelium (CE) and trabecular meshwork (TM) may be able to rejuvenate these tissues in disease. However, these cells have not