Merck
CLS6524
Corning®マイクロプレートシーリングテープ
polyethylene film, non-sterile, suitable for (for short and long term storage and PCR, 96 well reactions)
別名:
シーリングフィルム, マイクロプレート用シーリングフィルム, マルチウェルプレート用シーリングフィルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.13
物質
polyethylene film
無菌性
non-sterile
包装
case of 100 ea
メーカー/製品名
Corning 6524
テクニック
PCR: suitable
clear
適合性
suitable for (for short and long term storage and PCR, 96 well reactions)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ヒートリッド付きのPCRサーマルサイクラーと使用する場合、96ウェルプレート用ポリエチレンシーリングテープは蒸発を防ぎ、オイルフリーの操作が可能です。
  • 短期および長期の保存用に簡単な装着と脱着
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)