Merck
CLS4877
Corning® Transtar® liquid handling system
disposable reservoir liner, 12-channel
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121522
NACRES:
NB.11
物質
U-bottom bottom
white polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Corning 4877
容積測定範囲
25-200 μL
キャパシティ
200 μL
5 mL
容量
200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Transtar is a portable, autoclavable liquid handling system designed for use with 96 well plates, A sterile 96 tip disposable cartridge, which loads into the Transtar system, enables liquids to be aspirated, transferred and dispensed over a volume range of 25 - 200 μL in 5 μL increments, Transtar accuracy us rated at 5% at all volume levels.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
TRANSTAR-96 is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1