Merck
Z186724
Atomizer bulb
useful for priming liquid-transfer lines
別名:
priming bulk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
rubber bulb
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
205A
直径
53 mm
容量
75 mL
関連するカテゴリー
詳細
Rubber bulb with hard-rubber valves. Useful for priming liquid-transfer lines.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
BRAND® pipette fillers Standard, for pipettes up to 10 mL
Z333980
BRAND® pipette fillers
Tube-type sprayer capacity 50 mL
Supelco
Z126292
Tube-type sprayer
BRAND® pipette fillers FLIP, for pipettes up to 100 mL
Z333972
BRAND® pipette fillers
BRAND® pipette fillers universal design, for pipettes up to 100 mL
Z333999
BRAND® pipette fillers
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers