Merck
Z333972
BRAND® pipette fillers
FLIP, for pipettes up to 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
natural rubber
詳細
2 valves
特徴
FLIP
for pipettes up to 100 mL
メーカー/製品名
BRAND 25400
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
その他情報
BR25400 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Atomizer bulb useful for priming liquid-transfer lines
Z186724
Atomizer bulb
BRAND®ピペット withdraw volume 5.5 mL (including bulb), graduations, 0.25 mL
BR747775
BRAND®ピペット