物質
black
natural rubber
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20631B
L × O.D. × 径
137 mm (5.4 in.) × 53 mm (2.1 in.) × 7.4 mm (0.3 in.), (hold diam.)
キャパシティ
85 mL
関連するカテゴリー
詳細
The vacuum/pressure bulb is ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus.
特徴および利点
- Ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus
- Constructed of natural rubber
- 85 mL volume, 0.3 in hole dia. (7.4 mm hole dia.)
- Two rubber valves with PVC connections (tubing not supplied)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)