Merck
HS20630C
Rubber Bulb
capacity 30 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
red natural rubber
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20630C
L × O.D. × 径
66 mm × 46 mm × 6 mm, (Hole diam)
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
特徴および利点
  • Constructed of Natural Rubber
  • 30 mL volume, 2.3 in L x 1.8 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (66 mm L x 46 mm OD x 6 mm hole dia.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)