Merck
CLS480141
Corning® LSE アダプター
for 5/7 mL tubes in 50 mL rotor, 6/cs
別名:
遠心分離機チューブアダプター, 遠心分離機ローターチューブアダプター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.15
包装
case of 6
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 480141
適合性
suitable for (for use with Corning LSE compact centrifuge)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
本製品は、Corning LSE小型遠心機用ローター(CLS480136、CLS480137、CLS480138、CLS480139)のオプション用アダプターです。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)