Merck
CLS432076
Corning® CoolCell Filler Vials, for use with CoolCell LX and CoolCell FTS30 containers
2 mL
別名:
cryovials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
NACRES:
NB.12
包装
pkg of 6
メーカー/製品名
Corning 432076
キャパシティ
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
To ensure cell freezing rate consistency and uniform results when using CoolCell containers, insert a CoolCell Filler Vial into empty wells when freezing less than a full load. It is suitable for repeated use and compatible with CoolCell LX, CoolCell FTS30 and CoolCell 5ml LX containers.
法的情報
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)