特徴
holder only
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Corning 432015
L × W × H
16.2 cm × 12.1 cm × 6.1 cm
色
purple
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
An open-platform ice-free cooler that accommodates most CoolRack and CoolSink modules. Low profile and small footprint make it ideal for use in the hood, keeping samples cold (0.5° to 4.0°C) up to four hours. 1°C to 8°C temperature indicator provides visual assurance of temperature performance. To extend the cooling duration, keep an additional XT Cooling Core in the freezer and rotate the Cores as needed.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)