安全性情報
SRP0571
Sigma-Aldrich
OX40L (CD252), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD252, TNFSF4, tumor necrosis factor ligand superfamily member 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
18 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TNFSF4(7292)
詳細
Human OX40L, also known as tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, TNFSF4, and CD252, GenBank Accession No. NM_003326, a.a. 51-183 with a N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 18kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0571-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)