物質
cap (plugseal)
polystyrene
round bottom tube
無菌性
sterile
特徴
cap threaded; plug seal
disposable
Bottom style: round
包装
pack of 50
case of 500
メーカー/製品名
Corning 430157
キャパシティ
15 mL
直径× L
16 mm × 125 mm
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Corning® cell culture tubes are manufactured from optically clear polystyrene.
- Features a threaded plug seal cap to maximize sample recovery and prevent leakage.
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic.
- Non-treated surface is ideal for non-adherent cell culture.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS430157-500EA | 4061833887219 |