物質
borosilicate glass
round bottom tube
詳細
dispenser arrangement
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
pkg of 1000 ea
メーカー/製品名
Corning 99445-13
外径 × L
13 mm × 100 mm
キャパシティ
10.0 mL
色
clear
適合性
suitable for (culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Single-use culture tubes are convenience packed.
アプリケーション
Pyrex® disposable culture tubes, rimless have been used in:
- air oxidation of 1-palmitoyl-2-arachidonyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PAPC) and oxidized phospholipid quantification extraction from plasma
- vacuole lipid extraction and measurement of vacuole lipid and protein levels
特徴および利点
- Made up of borosilicate glass that minimizes pH changes and potential contaminants excreted from soda-lime glass
- Packed as dispenser packs that are easy to open and use
- Product does not contain animal-derived materials
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)