CLS3824BC
Corning® 384 well microplate, low volume
white polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, pack of 10
別名:
384ウェルバーコード付プレート, 384ウェルプレート, 384ウェルプレート、バーコード付き, 384ウェルマイクロタイタープレート, 384ウェルマイクロプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
おすすめの製品
物質
flat bottom
white bottom
white plate
white polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
with generic barcode
包装
pack of 10
メーカー/製品名
Corning 3824BC
サイズ
384 wells
ウェル容積
50 μL
ウェル
384 wells , low volume
有効容積
5-40 μL
色
white
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
NBS™ (non-binding surface)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マイクロプレートの特長
- ウェルは円形。底部は白一色の平底。
- ウェル底部からプレート底部までの距離は2.8 mm。
- 小型384ウェル蛍光均一アッセイに最適。
- Corning独自の表面改質テクノロジー「NBS™(非結合性表面)」を採用。ポリスチレン製マイクロプレートの表面をポリエチレンオキシド様の非イオン性・親水性表面へと改質し、分子間相互作用を最小限に抑制。
- 低濃度溶液におけるタンパク質および核酸の結合防止、アッセイのS/N比向上に最適
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)