Merck
CLS3821BC
Corning® 384 well microplate, low volume
black polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, pack of 10
別名:
384ウェルバーコードプレート, 384ウェルプレート, 384ウェルプレート、バーコード付き, 384ウェルマイクロタイタープレート, 384ウェルマイクロプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
物質
black polystyrene
flat bottom
flat bottom black polystyrene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
with generic barcode
包装
pack of 10
メーカー/製品名
Corning 3821BC
サイズ
384 wells
ウェル容積
50 μL
ウェル
384 wells , low volume
有効容積
5-40 μL
適合性
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マイクロプレートの特長
  • ウェルは円形。底部は黒一色の平底。
  • ウェル底部からプレート底部までの距離は2.8 mm。
  • Molecular Devices社がFLIPRリーダーに対して認証済み。外側ウェルの位置が揃っておりFLIPRで良好な観察が可能
  • 小型384ウェル蛍光均一アッセイに最適。
  • 未処理(中等度結合性)ポリスチレン表面はその性質上疎水性。受動的相互作用により生体分子と結合
  • 表面と相互作用できる大きな疎水部を有する大型分子(抗体など)の固定化に好適(結合能は約100~ 200 ng IgG/cm2)
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)