CLS3643
Corning® 384 well microplate, low volume
poly-D-lysine coated surface, black polystyrene, round bottom, sterile, lid, pack of 10
別名:
384 ウェルプレート(低容量), 384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384ウェル組織培養用プレート, 384マルチウェルプレート
About This Item
おすすめの製品
物質
black polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
round bottom
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3643
サイズ
384 wells
表面積
0.03 cm2 , cell growth area
ウェル容積
50 μL
ウェル有効容積
5-40 μL
ウェル
384 wells , low volume
色
black
適合性
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
結合型
poly-D-lysine coated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 丸型のウェルデザインで透明平底
- ウェル底部からプレート底部までの高さは2.8 mm
- 総ウェル容量は50 μL、使用時の推奨容量は5~40 μL。
- プレートの基部が高く、自動システムでの使用やバーコードの貼付が可能
- Molecular Devicesによりプレートリーダー「FLIPR」での使用について確証済み。外側ウェルの位置が揃っておりFLIPRで良好な観察が可能。
- 細胞接着増強用にポリ-D-リジンをコート
- 滅菌済み(無菌組み立て)、発熱性物質不含を保証
- 384ウェルフォーマットでの小規模な細胞ベースの蛍光アッセイに最適。
注:384ウェルフォーマットでの細胞ベースの蛍光アッセイに適合
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
CLS3643-BULK:
CLS3643-50EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)