Key Documents
CLS3641
Corning® NBS 96ウェルプレート、フタなし
flat bottom clear, polystyrene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom clear
polystyrene
polystyrene
round clear wells
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
包装
case of 100
pack of 25
bag of 25 ×
メーカー/製品名
Corning 3641
最大容量
360 μL
サイズ
96 wells
有効容積
200 μL
clear
結合型
NBS (non-binding surface)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Corning独自の表面改質テクノロジー「NBS」(ノンバインディングサーフェス)を採用。ポリスチレン製マイクロプレートの表面をポリエチレンオキシド様の非イオン性・親水性表面へと改質し、分子間相互作用を最小限に抑制
  • 低濃度溶液におけるタンパク質および核酸の結合防止、アッセイのS/N比向上に最適
  • フタはありません。フタは別に注文してください。
  • 使用時の推奨容量は75~200 μL
  • 標準的なマイクロプレートの形状と寸法に合致
Corning® NBS 96ウェルプレート
ノンバインディングサーフェス(NBS)マルチウェルプレートは、ポリマーサーフェス(PS)を改良して非イオン性の親水性表面(ポリエチレンオキシド様)になったことで、生物的相互作用が最小化し、信号対雑音比が向上します。試験結果から、ポリマーに対するタンパク質と核酸の結合を有意に減少させ(2 ng/cm2未満、PSおよびPP表面と比較して90%を超えるタンパク質結合の減少)、酵素活性を維持し、多数の細胞株の接着を阻害するというNBSの性能が示されています。アッセイプレートのこの新しい表面技術は、シンチレーション近接アッセイ(SPA)などのホモジニアスアッセイに最適です。選択したアッセイでは、信号対雑音比が20倍以上に増加し、感受性と特異性の改善も示されました。使用時の推奨容量は、96ウェルプレートの場合75 μL~200 μL、384ウェルプレートの場合20 μL~80 μLです。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.