Key Documents
CLS3615
Corning® 96 well special optics plates
flat bottom clear, polystyrene, bag of 25, lid: no
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, オプティカル透明平底プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
物質
black/clear bottom polystyrene plate
clear bottom
flat bottom clear
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well special optics
包装
case of 100
bag of 25
メーカー/製品名
Corning 3615
最大容量
360 μL
サイズ
96 wells
表面積
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
有効容積
200 μL
black
適合性
suitable for (optically clear flat well bottom permits direct microscopic viewing)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 専用光学96ウェルマイクロプレートは、蛍光アッセイで鮮明かつ明瞭な画像を得てバックグラウンドを最小限に抑えるために、壁が黒く、底が極めて薄く透明になっています。
  • 蛍光アッセイでのウェル間クロストークを抑える設計
  • 天面読み取り機にも、底面読み取り機にも対応可
  • 未処理(中等度結合性)ポリスチレン表面はその性質上疎水性を持ち、受動的相互作用により生体分子と結合します。
  • 表面と相互作用できる大きな疎水部を有する大型分子(抗体など)の固定化に主に適しています。
  • 未処理のマイクロプレートの結合能は約 100~200 ng IgG/cm2です。
  • 総容量は360 μL。推奨作業容量は75~200 μL
  • 標準的なマイクロプレートの設置面積と寸法に適合
Corning® 96ウェル特殊光学プレート
96ウェル特殊光学プレートは、黒い不透明な壁と、顕微鏡の直接観察を可能にして蛍光ベースのアッセイの光学性能を向上させる、極めて薄い透明な平底を持っています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.