Merck
CLS3577
Corning® 384ウェルイムノアッセイプレート、蓋無し
high binding surface, black polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 50
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルイムノアッセイプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート, イムノアッセイプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質
black bottom
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
square black wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
plate format: 384 well standard
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Corning 3577
最大容量
112 μL
サイズ
384 wells
有効容積
80 μL
black
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 蛍光分析におけるウェル間のクロストークを抑える設計
  • 使用時の推奨容量は20~80 μL
  • マイクロプレートの標準面積、標準寸法に適合
  • 中分子量(10 kD超)および高分子量の生体分子のうちイオン基や疎水部を有するものが高結合性表面に結合
  • 結合能は約400~500 ng IgG/cm²
  • イムノアッセイに最適
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)