安全性情報
CLS354551
Corning® BioCoat Collagen I Culture Dish
diam. 150 mm
別名:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.13
特徴
lid
包装
pkg of 5 ea (1 pack )
メーカー/製品名
Corning 354551
直径
150 mm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CLS354551:
試験成績書(COA)