Merck
CLS339801L
Pyrex® 47mmマイクロフィルターアセンブリー
funnel capacity 1 L
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
物質
glass housing
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Corning
漏斗容量
1 L
ネック直径
33-41 mm
キャパシティ
1000 mL capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)