物質
conical bottom tube
polypropylene cap
polypropylene tube
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
disposable
graduations
self-standing: no (style: (conical bottom))
包装
case of 1000
pack of 500
メーカー/製品名
Corning 3213
パラメーター
17000 × g max. RCF
キャップ直径
0.379 in.
キャパシティ
2.0 mL
チューブ外径
.500 in.
色
natural
フィッティング
cap (push fit)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スナップキャップ付きCorning®Costar®マイクロ遠心チューブはポリプロピレン製であり、RNase/DNase不含を試験済みです。
- 未滅菌で提供、オートクレーブ可能
- 外面に目盛りと容易に試料を識別するための書き込みスペース(つや消し)
- 確動シール設計により繰り返して開閉可能
- キャップの表面は平坦でラベルの貼付が容易
- 最大RCF耐力:17,000×g
- 多色パックには、青、緑、黄、赤、オレンジのチューブが1袋ずつ入っています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)