安全性情報
860861P
Avanti
CER1(d18:1/28:0/18:2)
別名:
N-[28-linoleoyloxy octacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C64H121NO5
分子量:
984.65
UNSPSCコード:
12352211
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860861P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
関連するカテゴリー
アプリケーション
Lipids research
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860861P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860861P-1MG:
860861P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)