Key Documents
CLS9301
Corning® Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター
without membrane, non-sterile
別名:
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
NACRES:
NB.11
物質
natural polypropylene cap
polypropylene housing
polypropylene tube
詳細
centrifuge style filter
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 16,000 × g
RNase and DNase free
包装
pkg of 1000 ea
メーカー/製品名
Corning 9301
チューブサイズ
2.0 mL
有効容積
500 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのCostar® Spin-X®ポリプロピレン製マイクロ遠心分離管フィルターには酢酸セルロース膜またはナイロン膜のものがあり、膜の細孔径は0.22または0.45 μmです。フィルターユニットの容量は500 μLです。
  • 酢酸セルロース(CA)膜は流速が速く、タンパク質結合は低くなっています。
  • ナイロン(NY)膜は当然ながら親水性で界面活性物質を含まず、抽出物は最も低レベルです。
  • CAフィルターとNYフィルターのいずれも、遠心分離によって液体から細菌、粒子、または細胞を除去したり、HPLCサンプルを調製したり、アガロースゲルやアクリルアミドゲルからDNAを除去したりします。
  • 16,000×gまでのRCFで、あらゆる標準固定角度マイクロ遠心分離ローターに使用します。
  • 滅菌済み、発熱性物質不含の試験済み、DNase-/RNase不含の試験済み。
filters only, microcentrifuge tube CLS3213 sold separately
アプリケーション
液体からのバクテリア、粒子、または細胞の除去、HPLCサンプルの調製、およびアガロースゲルやアクリルアミドゲルからのDNAの除去に最適です。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.