Merck
TMO375418
Nunc® cryogenic tubes
polypropylene, capacity 1.8 mL, round bottom, starfoot, external thread, sterile, case of 1800 ea
別名:
biobanking tube, cell culture cryogenic tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
round bottom
無菌性
sterile
包装
case of 1800 ea
メーカー/製品名
Nunc 375418
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
1.8 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc®cryogenic tubes are designed for the storage of samples, ranging from general cold storage to the vapor phase of liquid nitrogen. These tubes are available with either internal or external threads to suit different preferences and requirements.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
TMO3754184061841585275