Merck
CLS3121250CO
Pyrex® lラージトップデシケーター、24/29 タンダードテーパーストップロック付き
replacement cover for 10.5L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
別名:
グラスデシケーターカバー, グラスデシケーター蓋
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
特徴
reusable
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 3121-250CO
H
109 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのPYREXデシケーターカバーは10.5 LデシケーターCLS3121250の代替品です。道具加工されたホース接続部を持つ、代替24/29標準先細り止水栓が必要です。プラグの材質はPTFEです。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)