Merck
BR65731
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with socket NS 24/29
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 78 mm, joint: 24/29
別名:
Accessories, Lids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: 24/29
特徴
lid with socket
メーカー/製品名
BRAND 65731
公称直径 × 外径 × H
150 mm × 215 mm × 78 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Crafted with high-quality materials, this lid features a robust knob for easy handling and secure sealing. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR65731-1EA4061831857702