Merck
SYNB135115
Synthware Desiccator with lid and ceramic plate
bottle O.D. 150 mm, clear borosilicate glass 3.3
別名:
Synthware B135115, desiccator with Top Knob
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
clear borosilicate glass 3.3
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech B135115
ボトル 外径
150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Desiccator, Clear, Id 150mm, Includes Lid & Ceramic Plate
アプリケーション
kemetch; synthware; desiccator
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SYNB135115-1EA4065270931382