物質
amber polycarbonate (UV)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F42400-2141
容量
10 L
10000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらの高品質の真空デシケーターでは、平均的な真空デシケーターの3倍以上長く真空完全性を維持できるため、メンテナンスが削減され、より大きな安心が得られます。室温で72時間以上29 in.-Hgの真空を維持できるため、気密性が維持され、長い期間にわたって信頼性の高い保管や実験をを行うことができます。Viton®3方弁は、一貫した均一な真空引き、真空解放またはガス交換が可能です。
透明なポリカーボネート構造物には耐久性があり、洗浄が容易で、耐薬品性があり、デシケーター内の内容物を迅速に肉眼で見ることができます。琥珀色に着色したUV遮光モデルは、UVA、BおよびCの光を100%遮光するので、光感受性のサンプルの損傷や変色を最小限に抑えます。
キャビネット型と丸型の両方のスタイルを利用でき、すべてのモデルに乾燥剤トレイが含まれます(乾燥剤は別売り)。
透明なポリカーボネート構造物には耐久性があり、洗浄が容易で、耐薬品性があり、デシケーター内の内容物を迅速に肉眼で見ることができます。琥珀色に着色したUV遮光モデルは、UVA、BおよびCの光を100%遮光するので、光感受性のサンプルの損傷や変色を最小限に抑えます。
キャビネット型と丸型の両方のスタイルを利用でき、すべてのモデルに乾燥剤トレイが含まれます(乾燥剤は別売り)。
- ユニット上部に一体型のアナログ真空計を備えているので、減圧値のチェックが簡素化されます。
- 高品質のシリコン製Oリングと特別にデザインされた締付リング(ロッキングリング)により、ほとんど漏出のない優れた真空機能を実現しています。
- 真空が未使用のときは、締付リングで上半分と下半分を固定することにより、 利便性とユニットを移動する際の安全性がさらに向上します。
- 透明またはUV遮光の琥珀色で、6、10および20 Lの内容積の全6モデルから選択できます。
法的情報
Lab Companion is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック