物質
borosilicate glass
square
包装
pack of 200 ea
case of 2000 ea
メーカー/製品名
Corning 2850-22
W × L
22 mm × 22 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS285022-2000EA | 4061833882146 |
CLS285022-200EA | 4061833882153 |