Merck
CLS284522
Corning® カバーグラス
square, No. 1, W x L 22 mm x mm
別名:
カバースリップ, グラスカバー, スライドカバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.16
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
包装
pack of 200 ea
case of 2000 ea
メーカー/製品名
Corning 2845-22
サイズ
22 (x) × 22 mm
厚さ
0.12 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kavon Karrobi et al.
Journal of biophotonics, 12(6), e201800379-e201800379 (2019-02-02)
Diffuse optical imaging (DOI) techniques provide a wide-field or macro assessment of the functional tumor state and have shown substantial promise for monitoring treatment efficacy in cancer. Conversely, intravital microscopy provides a high-resolution view of the tumor state and has
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS284522-2000EA4061833882085
CLS284522-200EA4061833882092