物質
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
plate of 12 strips
メーカー/製品名
Corning 2593
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
色
clear
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
「エッグクレート」状の96ウェルストリップホルダーにCostar 1×8ストリップが組み立て済みです。ストリップは一方向でのみホルダーにフィットするため、方向を間違えることがありません。カバーが必要な場合は、切り込みのあるカバーが、完全に組み立てられたストリップホルダーにフィットします。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)