Merck
CLS2525
Corning®DNA-BIND® 96ウェルプレート
96 well plate, DNA-BIND, polystyrene, flat bottom, sterile, clear, 10/cs
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, DNA結合プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質
clear bottom
clear wells
flat wells
polystyrene
round wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
individually wrapped without lid
plate format: standard
well: flat bottom, clear
包装
pack of 1 (individually wrapped)
case of 10
メーカー/製品名
Corning 2525
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
clear
適合性
suitable for (hybridization assays, amplification and other DNA-based assays)
結合型
DNA-BIND® surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning DNA-BIND 96ウェルプレート
Corning DNA-BINDの表面は、アミノ化した一本鎖DNAと5'または3'末端により共有結合するため、本96ウェルプレートは、ハイブリダイゼーションアッセイ、増幅、その他DNAベースのアッセイに適合します。このポリスチレン製マイクロプレートの総ウェル容量は360 μL、使用時の推奨容量は75~200 μLです。フタは付属していません。
  • 96ウェルポリスチレン製マイクロプレート
  • DNA-BINDの表面は、アミノ基と共有結合。アミノ化した一本鎖DNAとの5'または3'末端による共有結合で固定する便利な方法を提供。
  • ハイブリダイゼーション、増幅、その他DNAベースのアッセイに適合
  • 黒色プレートによるバックグラウンド蛍光の低下、光散乱の最小レベルまでの抑制
  • 白色プレートによる発光シグナルの増強、バックグラウンド発光および蛍光の低下
  • 総ウェル容量:360 μL、使用時の推奨量は75~200 μL
  • フタは別売
  • プレートは個別包装
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
DNA-BIND is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)