由来生物
human lymph node
包装
tube of 5 μg 96020717-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020717-1VL
成長モード
Aggregates in suspension
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human lung small cell carcinoma
細胞株の説明
The cell line COR-L24 was established from a lymph node biopsy of an untreated 71 year old male and was diagnosed as small cell lung carcinoma (SCLC). Bone marrow taken from the same patient contained hypercellular marrow consistent with normal haemopoietic cells and no evidence of neoplasm. In culture, this xenograft forming cell line grows as floating aggregates of packed cells with irregular shape.
アプリケーション
Cytotoxicity studies, study of small cell lung cancer
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 11
D7S820: 11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 16,17
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 11
D7S820: 11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 16,17
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)