SAB4200774
Anti-Shiga Toxin 1, B Subunit (STxB) antibody, Mouse monoclonal
clone 13C4, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-SLT-1 B subunit, Anti-SLT-1b, Anti-Shiga-like toxin 1 subunit B, Anti-Verocytotoxin 1 subunit B, Anti-Verotoxin 1 subunit B, Anti-stxB
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
13C4, monoclonal
詳細
Research area: Microbiome
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~7 kDa
化学種の反応性
E. coli
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using human RAMOS cells pretreated with recombinant Shiga toxin 1, B subunit
immunoblotting: 1-2 μg/mL using purified recombinant Shiga Toxin 1-B subunit produced in E. coli (using PVDF membrane)
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
SAB4200774-VAR:
SAB4200774-100UL:
SAB4200774-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.