製品名
CCD-37Lu, 90110513
由来生物
human lung
成長モード
Adherent
核型
2n = 46, diploid
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian lung
細胞株の説明
Derived from a lung explant of a 4 year old Caucasian female who died as a result of congestive heart disease.
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 10,12
D7S820: 11
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,19
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 10,12
D7S820: 11
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,19
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)