物質
polyester
詳細
Film 7 mil (0.2 mm) Thickness
ロールW × L
5 in. × 54 ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 電気泳動フィルムに投影したゲルは、電気泳動、染色、乾燥時に、フィルムに貼り付いたまま保持
- 薄いアガロースゲルを電気泳動フィルムに貼り付ける際の取り扱いがより簡便化
- 電気泳動フィルムに貼り付けたゲルは、乾燥後も柔軟
アプリケーション
Electrophoresis film is a flexible, transparent polyester film specifically designed to support agarose gels. Ideal for casting horizontal agarose gels for immunoelectrophoresis and immunodiffusion. One side has been treated with a hydrophilic coating, which enhances adhesion with aqueous agarose gel media.
注意
Fluorescence may be exhibited under ultraviolet light which may interfere with some fluorimetric detection methods.