Merck
AK-D
89071903, feline lung, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
AK-D, 89071903
由来生物
feline lung
成長モード
Adherent
核型
Diploid
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Foetal cat lung normal
細胞株の説明
A clonal derivative of mass cultures of foetal feline lung after 14 passages in vitro. Susceptible to panleukopenia, feline herpes and feline picornaviruses.
アプリケーション
Virus studies: panleucopenia, feline herpes and feline picornaviruses
培地
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin and 0.03% EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)