Merck
HFL1
89071902, human lung (fetal), Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
human lung (fetal)
成長モード:
Adherent
核型:
2n = 46, diploid
形態:
Fibroblast
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
製品名
HFL1, 89071902
由来生物
human lung (fetal)
成長モード
Adherent
核型
2n = 46, diploid
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human foetal lung fibroblast
細胞株の説明
Derived from a 16-18 week old human foetus. Finite lifespan; capable of at least 57 population doublings.
アプリケーション
Virus studies
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 9,11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,9
vWA: 17
培地
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)