由来生物
mouse blood
包装
tube of 5 μg 87092804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87092804-1VL
成長モード
Suspension
核型
2n=40, diploid
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse DBA/2 lymphocytic leukaemia
細胞株の説明
Established from a tumour induced in an 8 month old female 234 subline 212 of a DBA mouse. Orginally subcultured in DBA/2 mice it was adapted to suspension culture. The line has been extensively used in cytotoxicity assays. Develops massive tumours in nude mice after a latent period of 7-10 days
培地
Fischer′s medium + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 5x10,000 to 8x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)