安全性情報
RAB1057
Sigma-Aldrich
Human HIF-1 alpha ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human, mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 61 pg/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... HIF1A(3091)
詳細
This ELISA antibody pair detects human and mouse HIF-1apha. Other species are not determined.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lissa N Francois et al.
Placenta, 51, 57-63 (2017-03-16)
The BCRP/ABCG2 efflux transporter protects the developing fetus by limiting the transplacental transfer of drugs and chemicals and prevents the apoptosis of trophoblasts. The purpose of this study was to determine whether hypoxia-related signaling alters placental BCRP expression and function
Tatyana Merkulova-Rainon et al.
Angiogenesis, 21(3), 557-569 (2018-03-09)
The pathophysiology of sporadic Alzheimer's disease (AD) remains uncertain. Along with brain amyloid-β (Aβ) deposits and neurofibrillary tangles, cerebrovascular dysfunction is increasingly recognized as fundamental to the pathogenesis of AD. Using an experimental model of limb ischemia in transgenic APPPS1
Lucia Bialesova et al.
Oncotarget, 8(44), 76622-76633 (2017-11-05)
The two estrogen receptor (ER) subtypes, ERα and ERβ, belong to the nuclear receptor superfamily. The human ERβ variant ERβ2 is proposed to be expressed at higher levels than ERβ1 in many breast tumors and it has been suggested that
Naoto Tani et al.
Human cell, 33(3), 545-558 (2020-03-09)
This study aimed to investigate the usefulness of the thyroid-related hormones as markers of acute systemic hypoxia/ischemia to identify deaths caused by asphyxiation due to neck compression in human autopsy cases. The following deaths from pathophysiological conditions were examined: mechanical