Merck
HRT-18
86040306, human colon, Epithelial-like
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
HRT-18, 86040306
由来生物
human colon
成長モード
Adherent
核型
2n = 46
形態
Epithelial-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human rectum adenocarcinoma
細胞株の説明
Susceptible to bovine enteric coronaviruses. The four cell lines: DLD-1 (90102540), HCT-15 (91030712), HCT-8 (90032006) and HRT-18 (86040306) have been shown to have a common genetic origin see.
アプリケーション
Virus studies: bovine enteric coronaviruses
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 8,11
D16S539: 12,13
D5S818: 13
D7S820: 10,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.