Merck
Z272795
Sigma-Aldrich
Nalgene® PFA beaker
capacity 600 mL
別名:
chemical resistance beaker, plastic beaker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
PFA
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 1510-0600
キャパシティ
600 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ほとんどの化学物質に不活性なPFA製。耐用温度:-270~250°C。
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)