由来生物
Mouse x Bovine Heterohybridoma
包装
tube of 5 μg 85062504-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062504-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
骨髄腫
53B3 (mouse x bovine heteromyeloma)
反応性
Application: Fusion partner in the production of heterohybridomas
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
Not specified
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse 53B3 x Bovine Jersey Calf lymph node
細胞株の説明
Non Ig secreting
免疫原
Sheep red blood cells
アプリケーション
This line has been used as a HAT sensitive fusion partner in the production of heterohybridomas
培地
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Horse Serum (HS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)