Merck
MRC-9
85020202, human lung (fetal), Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
human lung (fetal)
成長モード:
Adherent
核型:
2n = 46, diploid
形態:
Fibroblast
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
製品名
MRC-9, 85020202
由来生物
human lung (fetal)
成長モード
Adherent
核型
2n = 46, diploid
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian foetal lung
細胞株の説明
Established from normal lung tissue of a 15 week old female Caucasian foetus. Like MRC-5 the line is susceptible to a wide range of viruses. At least 40 population doublings expected.
アプリケーション
Virus studies: rhinoviruses, production of viral vaccines
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 8,11
D16S539: 12
D5S818: 12,13
D7S820: 10,11
THO1: 6,8
TPOX: 11
vWA: 16,17
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)