Merck
HF19
85011418, human lung, Fibroblast-like
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
HF19, 85011418
由来生物
human lung
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human foetal lung fibroblast
細胞株の説明
HF19 has been established from a 14 week old female foetus. The cells are heterozygous for thymidine kinase and have been used for studies of radiation-induced DNA damage.
アプリケーション
DNA repair studies
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 9,13
D16S539: 13,14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-4x10,000 cells /cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)