安全性情報
AB9272
Sigma-Aldrich
Anti-Synaptophysin Antibody
Chemicon®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYP(6855)
特異性
シナプトフィジン
免疫原
ヒトシナプトフィジン由来の合成ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング
ホルマリン固定、パラフィン包埋組織の免疫組織染色:希釈倍率1:300で使用、室温で10分間。ホルマリン固定組織を染色するには、組織を10 mMクエン酸バッファー(pH 6.0)で10分間煮沸した後、室温で20分間冷却する必要があります。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
染色パターン: 細胞質
抗シナプトフィジン抗体は、シナプトフィジン濃度を検出します。WB、IH(P)での使用が公表かつ検証されています。&&
研究のカテゴリ
神経科学
研究サブカテゴリー
シナプスおよびシナプス生物学
関連事項
先発品:04-1019
物理的形状
アフィニティー精製免疫グロブリン。 BSA、0.1% sodium azide含有10 mM PBS(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
保存期間は2~8℃で受領日から最長6カ月間です。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール: 膵臓または褐色細胞腫
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB9272:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rachel Comba et al.
F1000Research, 4, 396-396 (2016-03-01)
Improvement on spatial tasks is observed during a late, postnatal developmental period (PND18 - PND24).  The purpose of the current work was 1) to determine whether the emergence of spatial-behavioral function was based on the ability to generate appropriate behavioral
Blake R McAlpin et al.
Theranostics, 12(2), 603-619 (2022-01-04)
Breast cancer is the most common female malignancy in both the developed and developing world. Doxorubicin is one of the most commonly used chemotherapies for breast cancer. Unfortunately, up to 60% of survivors report long-term chemotherapy-induced cognitive dysfunction (CICD) characterized
Luise Appeltshauser et al.
Neurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation, 9(3) (2022-03-23)
Nodo-paranodopathies are peripheral neuropathies with dysfunction of the node of Ranvier. Affected patients who are seropositive for antibodies against adhesion molecules like contactin-1 and neurofascin show distinct clinical features and a disruption of the paranodal complex. An axoglial dysjunction is
GABA(B) receptor activation triggers BDNF release and promotes the maturation of GABAergic synapses.
Fiorentino, H; Kuczewski, N; Diabira, D; Ferrand, N; Pangalos, MN; Porcher, C; Gaiarsa, JL
The Journal of Neuroscience null
Goran Tomic et al.
Cell stem cell, 23(3), 436-443 (2018-08-14)
The intestinal epithelium is largely maintained by self-renewing stem cells but with apparently committed progenitors also contributing, particularly following tissue damage. However, the mechanism of, and requirement for, progenitor plasticity in mediating pathological response remain unknown. Here we show that phosphorylation