安全性情報
MABN1193
Sigma-Aldrich
抗シナプトフィジン抗体、クローン10F6.1
clone 10F6.1, from mouse
別名:
Major synaptic vesicle protein p38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10F6.1, monoclonal
交差性
mouse, rat, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYP(6855)
rat ... Syp(24804)
詳細
シナプトフィジン(UniProt:P07825、別名:Major synaptic vesicle protein p38)は、ラットにおいてSyp遺伝子(Gene ID:24804)によってコードされています。シナプトフィジンは、タンパク質のシナプトフィジン/シナプトブレビンファミリーに属しています。シナプス前小胞、ならびにニューロンおよび上皮表現型の各種神経内分泌細胞に存在する主要糖タンパク質の1つです。構造は、短い細胞質アミノ末端尾部および長いカルボキシ末端尾部を有する4つの膜貫通スパンの六量体タンパク質から成ります。アミノ末端およびカルボキシ末端は、いずれもシナプス小胞膜の細胞質表面に露出しています。シナプトフィジンのC末端ドメインは、持続性シナプス伝達停止中のエンドサイトーシスに選択的に必要とされますが、停止後は不要となります。シナプトフィジンは膜成分の構成に関与しており、エンドサイトーシスを調節して持続性ニューロン活性後に利用できる小胞を確保している可能性があります。短期および長期シナプス可塑性の調節にも関与しています。Syp/ニューロンは、リサイクルしているシナプス小胞プールの機能的欠陥、および緩やかな回復を示します。(参考:Kwon, SE and Chapman, ER (2011).Neuron.70(5): 847 854)。
特異性
クローン10F6.1は、ラット、ヒト、およびマウス脳でシナプトフィジンを検出します。これは、ラットシナプトフィジンのアミノ酸222-307内の配列をターゲットとします。
免疫原
ラットシナプトフィジンのC末端領域の86アミノ酸に相当するGST/Hisタグ付きリコンビナントフラグメント。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用し、ヒト小脳、ヒト大脳皮質、およびヒト膵臓組織でシナプトフィジンを検出できます。
抗シナプトフィジン抗体、クローン10F6.1、カタログ番号MABN1193は、シナプトフィジンをターゲットとする高度に特異的なモノクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
品質
ラット脳組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:50,000で使用し、10 µgのラット脳組織ライセートでシナプトフィジンを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約40 kDa;算出値:33.31 kDa。グリコシル化型は、より高い分子量(約38 kDa)を示します。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
関連事項
置換品:MAB368
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG精製品
精製モノクローナルIgG2a抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABN1193:
試験成績書(COA)